Learn More
Fisherbrand™ Reinraum-Vinylklebeband, 50,8 mm (2 in.)
Alle ansehen Micronova ProdukteBeschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Das Fisherbrand Universal Reinraum-Vinylband bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne dass beim Entfernen Klebstoffreste zurückbleiben. Dieses Klebeband wurde in einer kontrollierten Umgebung verarbeitet und ist für leichten industriellen Einsatz, die saubere Konstruktionsarbeiten und für Reinräume ausgelegt.
- Gut anpassbares Vinylklebeband mit Gummikleber
- Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
- Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
- Ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und allgemeine Verwendung im Reinraum
- Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
- In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
- Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
- Alle Rollen sind 33 m lang
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk |
| Beschichtung | Vinyl |
| Farbe | Violett |
| Ausführung | Matt |
| Format | Klebeband |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Klebeband für den Reinraum |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.