Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Reinraumklebeband aus Vinyl in Industriequalität
Für leichte industrielle Anwendungen, Um- oder Neubauten von sowie als Unterstützung in Reinräumen
12.80 € - 35.15 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Material Vinyl
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
13178595
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-15BL
Schwarz N/A N/A N/A
13188595
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-15BR
Braun N/A N/A N/A
13198595
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
EGVFP-15DB
Dunkelblau
16.25 €
1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13108605
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-15DG
Dunkelgrün N/A N/A N/A
13118605
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
EGVFP-15LB
Hellblau
35.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13128605
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
EGVFP-15LG
Hellgrün
16.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13138605
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-15OR
Orange N/A N/A N/A
13148605
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-15PU
Violett N/A N/A N/A
13158605
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
EGVFP-15RE
Rot
16.25 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13168605
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-15TR
Durchsichtig
15.35 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13178605
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
EGVFP-15WH
Weiß
17.55 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13188605
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
EGVFP-15YE
Gelb N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
  • Für den Einsatz in Bereichen konzipiert, die kein ultrareines Klebeband erfordern
  • Gute Haftung auf Kunststoffen, Polymeren sowie Edelstahl ohne Klebstoffrückstände beim Ablösen
  • Mit Reinraumstiften beschreibbar
  • Verarbeitung in kontrollierten Umgebungen
  • Auf einer Kunststoffspule und in Beuteln verpackt
  • Alle Rollen sind 36 yd. (33 m) lang
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vinyl
Unsteril
36 yd. (2,01 m)
1,5 in.
Naturkautschuk
Klebeband für den Reinraum
33 x 38,1 mm (36 yd x 1,5 in.)
33 m
38,1 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Reinraumklebeband aus Vinyl in Industriequalität