Learn More
Fisherbrand™ Reinraum-Vinylklebeband, 12,7 mm (0,5 in.)
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Marke: Fisherbrand™ EGVFP-12DG
8.69 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Das Fisherbrand Universal Reinraum-Vinylband bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne dass beim Entfernen Klebstoffreste zurückbleiben. Dieses Klebeband wurde in einer kontrollierten Umgebung verarbeitet und ist für leichten industriellen Einsatz, die saubere Konstruktionsarbeiten und für Reinräume ausgelegt.
- Gut anpassbares Vinylklebeband mit Gummikleber
- Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
- Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
- Ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und allgemeine Verwendung im Reinraum
- Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
- In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
- Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
- Alle Rollen sind 33 m lang
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dunkelgrün | |
Klebeband für den Reinraum | |
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. (2,01 m) | |
0,5 in. |
Naturkautschuk | |
Vinyl | |
Unsteril | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.) | |
33 m | |
12,70 mm |