Learn More
Fisherbrand™ Reinraum-Vinylklebeband, 12,7 mm (0,5 in.)
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Marke: Fisherbrand™ EGVFP-12WH
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
- Entwickelt für den Einsatz in Bereichen, in denen kein Ultraclean-Band erforderlich ist
- Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne beim Entfernen Klebstoffrückstände zu hinterlassen
- Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
- In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
- Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
- Alle Rollen sind 36 yd. (33 m) lang
Bestellinformation
Zusätzliche Farben und Breiten erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter.
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Klebeband für den Reinraum | |
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume | |
36 yd. | |
0,5 in. |
Naturkautschuk | |
Vinyl | |
Unsteril | |
33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.) | |
33 m | |
12.70 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048611-000 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2025 | EGVFP-12WH |
047908-000 | Konformitätsbescheinigung | 05/02/2025 | EGVFP-12WH |
047738-000 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | EGVFP-12WH |
047541-000 | Konformitätsbescheinigung | 08/01/2025 | EGVFP-12WH |
046783-000 | Konformitätsbescheinigung | 26/12/2024 | EGVFP-12WH |