Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Alle ansehen Purus Produkte
Click to view available options
Einwegprodukt:
Wiederverwendbar
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
- Erhältlich in Einmal- und wiederverwendbaren Ausführungen.
- Aus 100 % Polyester
- Für Reinräume geeignet
- Komfortabel für den längeren Gebrauch
- Keine Partikelerzeugung
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie, Biotechnologie, Reinräume, Krankenhaus, Halbleiter |
Material | Polyester |
Größe | S |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Sterilität | Unsteril |
Verpackungsmenge | 1 Paar/Beutel, 200 Paar/Karton |
Produkttyp | Waschbare Reinraumsocken |
Cleanroom Class | Klasse 10-1000 (ISO 4-6) |
Verpackungsart | 200 Paar/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3005 | Konformitätsbescheinigung | 15/01/2025 | CRS-L-S |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
33Stunden
10Minuten
10Sekunden
44Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur