Learn More
Berkshire™ BCR™ Reinraumsocken Artikelnummer.: 15828864
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Berkshire™ BCR™ Reinraumsocken
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15828864 Alle ansehen Berkshire Produkte
BCR™ Reinraumsocken
Click to view available options
BCR™ Reinraumsocken
Artikelnummer. 15828864
Marke: Berkshire™ BCRSOCKR24
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Berkshire BCR™ Reinraumsocken fördern die Fußgesundheit und den Anwenderkomfort bei normaler und längerer Verwendung in Reinräumen. Mikrodenier-Technologie, die sich bei der Wäsche nicht abnutzt.
  • 96 % Mikrodenier-Nylon und 4 % doppelt beschichtetes Lycra
  • Einheitsgröße
  • Außerordentlich weich und komfortabel
  • BCR™ Reinraumsocken sind mehr als 1.000 Mal sauberer als normale Baumwolle/Polyester-Socken
  • Autoklavierbar (121 °C, 30 Minuten)
  • Weiß
Technologie
  • Fortschrittliche Technologie für Handeln von extremer Feuchtigkeit
  • Konstruiert mit einer speziellen nahtlosen Technik, ohne Falten und ohne Verrutschen
  • Entwickelt und hergestellt hauptsächlich für Reinraumanwendungen
  • Geringer Faserabscheidung
Vorteile
  • Länger anhaltende Sockenqualität trotz Tragen bei Öl und Schweiß
  • Lang anhaltende Frische und Kühlung für den Anwender
  • Weniger Geruch von Fußschweiß
  • Weicheres Polyester-Mikrodenier-Material für besseren Komfort beim Tragen
  • Tragekomfort rund um die Uhr
  • Erfüllt die Anforderungen des EU-GMP-Anhangs 1 Abschnitt 7.14
Spezifikation
Farbe Weiß
Material 96 % Mikrodenier-Nylon und 4 % doppelt beschichtetes Lycra
Saumtyp Genäht
Größe Einheitsgröße
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000847572 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum06/06/2024 Catalog NumberBCRSOCKR24
Chargennummer0832357 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum04/04/2023 Catalog NumberBCRSOCKR24
Chargennummer0833091 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum05/04/2022 Catalog NumberBCRSOCKR24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ BCR™ Reinraumsocken >