Learn More
Micronova™ Reinraumstifte
Diese natriumarmen Kugelschreiber mit nicht entfernbarer Tinte verfügen über einen einzigartigen Polypropylen-Zylinder, der die Partikelerzeugung begrenzt und dem Abwischen mit IPA, Bleichmittel und Phenol standhält. Erhältlich in bestrahlten, mit Kappe versehenen oder klickbaren Versionen und mit schwarzer, blauer oder roter Tinte.
Marke: Micronova™ PEN-02
48.92 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Natriumarme Tinte
Die Micronova Reinraum-Kugelschreiber mit natriumarmer Tinte und Zylindern zur Begrenzung der Partikelerzeugung sind für die Dokumentation und Kennzeichnung in Reinräumen und aseptischen Umgebungen vorgesehen. Gammabestrahlte Stifte eignen sich für aseptische Anwendungen gemäß ISO 5 und andere reine Produktionsbereiche.
- Kugelschreiber für den Reinraum mit nicht entfernbarer, natriumarmer Tinte
- Für die Dokumentation und Kennzeichnung in Reinräumen
- Weißer hochdichter Polypropylen-Zylinder
- Hält dem Abwischen mit IPA, Bleichmittel und Phenol stand
- Erhältlich mit Kappe oder in einziehbarer Ausführung
- Schwarze, blaue oder rote Tinte
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
Spezifikation
HDPE | |
Mit Deckel | |
Nicht autoklavierbar | |
Dokumentation und Kennzeichnung für Reinräume und aseptische Umgebungen | |
Unsteril |
Blau | |
5,75 in. | |
Nein | |
Reinraumstift | |
0,7 mm-Spitze |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047149-000 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2025 | PEN-02 |
046735-000 | Konformitätsbescheinigung | 12/12/2024 | PEN-02 |
044359-000 | Konformitätsbescheinigung | 11/11/2024 | PEN-02 |
046081-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/10/2024 | PEN-02 |
045763-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/10/2024 | PEN-02 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
14Minuten
48Sekunden
9Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %