Learn More
Micronova™ Reinraumstifte
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
10 Stück
Description
Natriumarme Tinte
Die Micronova Reinraum-Kugelschreiber mit natriumarmer Tinte und Zylindern zur Begrenzung der Partikelerzeugung sind für die Dokumentation und Kennzeichnung in Reinräumen und aseptischen Umgebungen vorgesehen. Gammabestrahlte Stifte eignen sich für aseptische Anwendungen gemäß ISO 5 und andere reine Produktionsbereiche.
- Kugelschreiber für den Reinraum mit nicht entfernbarer, natriumarmer Tinte
- Für die Dokumentation und Kennzeichnung in Reinräumen
- Weißer hochdichter Polypropylen-Zylinder
- Hält dem Abwischen mit IPA, Bleichmittel und Phenol stand
- Erhältlich mit Kappe oder in einziehbarer Ausführung
- Schwarze, blaue oder rote Tinte
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
Spécification
Spécification
| Material | HDPE |
| Farbe | Schwarz |
| Beschreibung | Mit Deckel |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,75 in. |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dokumentation und Kennzeichnung für Reinräume und aseptische Umgebungen |
| Produkttyp | Reinraumstift |
| Sterilität | Unsteril |
| Spitzenform | 0,7 mm-Spitze |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu