Learn More
Purus International Reinraummatten
Beschichtet mit einem partikelfassenden Klebstoff, bestehend aus mehreren Schichten LDPE-Folie. Purus International Reinraum-Mattierung wird in einer ISO 9000-Fabrik hergestellt. Ein konsistentes Beschichtungsgewicht des Klebstoffs führt zu einer höheren Leistungsfähigkeit ohne übermäßige Haftprobleme.
Marke:  Purus International PM 3645 38 B-HT
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15331992
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein vollständig integrierter Fertigungsprozess mit Folienextrusion, Beschichtung, Laminierung und Veredelung sorgt für gleichbleibende Qualität
  • Ein gleichmäßiges Beschichtungsgewicht des Klebstoffs führt zu einer höheren Leistungsfähigkeit der Matte ohne übermäßige Haftprobleme
  • Die richtige Weichheit ermöglicht es, dass sich Schmutz in den Klebstoff mit seiner gerade ausreichenden Dicke, um Partikel aufzunehmen und zurückzuhalten, einbetten kann
  • Matten sind vollständig mit partikelfassendem Klebstoff beschichtet
  • Hergestellt aus 1.4 mil LDPE
  • Erhältlich in Versionen mit 30 oder 60 Schichten
  • Die flache, nummerierte Registerkarte gibt die Anzahl der verbleibenden Schichten an und gewährleistet die Entfernung von einer Schicht nach der anderen
  • Acrylklebstoff
  • Hitzebeständigkeit bis 70 °C für 48 Stunden
  • Produkte in ISO 9000-Einrichtungen
Spezifikation
Spezifikation
36 x 45 in. (91.4 x 114.3 cm)
Acrylic
35 μm
LDPE
8/Cs.
1.4 mil