Learn More
Purus International Reinraummatten
Artikelnummer. p-6827090 Alle ansehen Purus Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
8 Stück
Artikelnummer. 15331992
Marke: Purus International PM 3645 38 BHT
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beschichtet mit einem partikelfassenden Klebstoff, bestehend aus mehreren Schichten LDPE-Folie. Purus International Reinraum-Mattierung wird in einer ISO 9000-Fabrik hergestellt. Ein konsistentes Beschichtungsgewicht des Klebstoffs führt zu einer höheren Leistungsfähigkeit ohne übermäßige Haftprobleme.
  • Ein vollständig integrierter Fertigungsprozess mit Folienextrusion, Beschichtung, Laminierung und Veredelung sorgt für gleichbleibende Qualität
  • Ein gleichmäßiges Beschichtungsgewicht des Klebstoffs führt zu einer höheren Leistungsfähigkeit der Matte ohne übermäßige Haftprobleme
  • Die richtige Weichheit ermöglicht es, dass sich Schmutz in den Klebstoff mit seiner gerade ausreichenden Dicke, um Partikel aufzunehmen und zurückzuhalten, einbetten kann
  • Matten sind vollständig mit partikelfassendem Klebstoff beschichtet
  • Hergestellt aus 1.4 mil LDPE
  • Erhältlich in Versionen mit 30 oder 60 Schichten
  • Die flache, nummerierte Registerkarte gibt die Anzahl der verbleibenden Schichten an und gewährleistet die Entfernung von einer Schicht nach der anderen
  • Acrylklebstoff
  • Hitzebeständigkeit bis 70 °C für 48 Stunden
  • Produkte in ISO 9000-Einrichtungen
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 36 x 45 in.
Menge 8/Cs.
Oberflächenbeschichtung Acrylic
Dicke (angloamerikanisch) 1.4 mil
Dicke (metrisch) 35 μm
Farbe Blau
Material LDPE