Learn More
PURUS™ Critical Print Reinraum-Notizbücher
Critical Print Notizbücher eignen sich ideal zum Schreiben und Aufzeichnen von Daten in Reinraumumgebungen.
Marke: PURUS™ PNBCPA42210 BR
182.40 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zum Schreiben in Reinraumumgebungen
- In Reinräumen verarbeitet und verpackt
- Geeignet für ISO 4 bis 6 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
- Urheberrechtlich geschützte Bindungstechnologie ohne organische Füllstoffe
- Recyclebar
- College Rule
- Frei von Amid und Silikon
Spezifikation
Polyethylen | |
Blau | |
297 x 210 mm | |
Autoklavierbar | |
Zum Schreiben in Reinraumumgebungen | |
10/Karton | |
80 gsm |
Ja | |
Poly | |
210 mm | |
Geeignet für ISO 4 bis 6 (Klasse 10 bis Klasse 1000) | |
Reinraum-Notizbuch | |
A4. |
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
PURUS™ Critical Print Reinraum-Notizbücher > Blau, A4, liniert
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction