Learn More
Mettler Toledo™ Klassische pH-Elektrode aus Glas
Für direkte pH-Messungen und Säure/Basen-Titrationen Mettler Toledo Klassische pH-Elektrode aus Glas mit S7-Schraubverschluss.
652.00 € - 893.00 €
Spezifikation
Typ | Elektrode |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 5,8 in. |
Länge (metrisch) | 149.5 mm |
Produktcode | Marke | Enthält | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10664493
|
Mettler Toledo™
00089806 |
Festes Schliffdiaphragma aus Glas | 0 ° bis 212 °F | 0 °C bis 100 °C | N/A | ||||
12716098
|
Mettler Toledo™
00089632 |
Bewegliches Schliffdiaphragma | 0 ° bis 140 °F | 0 bis +60 °C | N/A | ||||
13172142
|
Mettler Toledo™
00089596 |
Keramikfritte | 0 °F bis 176 °F | 0 °C bis 80 °C | N/A | ||||
Beschreibung
- Individuelles Qualitätszertifikat
- Mit unverwechselbarer Seriennummer
Bestellinformation
Abnehmbares Kabel, separat erhältlich: Kat.-Nr.: 01-910-713
Spezifikation
Elektrode | |
5,8 in. | |
149.5 mm |