Learn More
Mettler Toledo™ Klassische pH-Elektrode aus Glas
Für direkte pH-Messungen und Säure/Basen-Titrationen Mettler Toledo Klassische pH-Elektrode aus Glas mit S7-Schraubverschluss.
Marke:  Mettler Toledo™ 00089806
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10664493
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Individuelles Qualitätszertifikat
  • Mit unverwechselbarer Seriennummer
Bestellinformation
Abnehmbares Kabel, separat erhältlich: Kat.-Nr.: 01-910-713
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elektrode
5,8 in.
0 ° bis 212 °F
Festes Schliffdiaphragma aus Glas
149.5 mm
0 °C bis 100 °C