Learn More
Zwiebel™ F1 Zylindrisches Kalibriergewicht aus Edelstahl
Gewährleisten Sie eine präzise Kalibrierungen und genaue Messungen. Das zylindrische Kalibriergewicht aus Edelstahl F1 von Fisherbrand™ ist ein hochpräzises Einzelgewicht mit einer Nennmasse zwischen 1 g und 10 kg. Diese zylindrischen Gewichte entsprechen den Anforderungen der Klasse F1.
38.00 € - 341.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Gewicht |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | OIML R111-Empfehlung |
Material | Edelstahl |
Dichte | 8000 ±100 kg/m3 |
Form | Zylindrisch |
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12041633
|
Zwiebel™
PBI23074 |
1 g |
38.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11710793
|
Zwiebel™
PBI23131 |
5 g |
58.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12071633
|
Zwiebel™
PBI23077 |
10 g |
45.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12081633
|
Zwiebel™
PBI23078 |
20 g |
49.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11760793
|
Zwiebel™
PBI23136 |
200 g |
101.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11790793
|
Zwiebel™
PBI23139 |
2 kg |
341.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Permanentmagnetisierung: <25 μT
- Gewichte, die für die Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2 und für die Verwendung mit Waagen der besonderen Genauigkeitsklasse I und der hohen Genauigkeitsklasse II bestimmt sind
- Gewichte mit Einstellhohlraum (außer 1 bis 20 g Monoblock)
- Identifikation für die Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Gewicht | |
Edelstahl | |
Zylindrisch |
OIML R111-Empfehlung | |
8000 ±100 kg/m3 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zwiebel™ F1 Zylindrisches Kalibriergewicht aus Edelstahl