Learn More
Zwiebel™ F1 Zylindrisches Kalibriergewicht aus Edelstahl
Gewährleisten Sie eine präzise Kalibrierungen und genaue Messungen. Das zylindrische Kalibriergewicht aus Edelstahl F1 von Fisherbrand™ ist ein hochpräzises Einzelgewicht mit einer Nennmasse zwischen 1 g und 10 kg. Diese zylindrischen Gewichte entsprechen den Anforderungen der Klasse F1.
Marke: Zwiebel™ PBI23136
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Permanentmagnetisierung: <25 μT
- Gewichte, die für die Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2 und für die Verwendung mit Waagen der besonderen Genauigkeitsklasse I und der hohen Genauigkeitsklasse II bestimmt sind
- Gewichte mit Einstellhohlraum (außer 1 bis 20 g Monoblock)
- Identifikation für die Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Gewicht | |
Edelstahl | |
8000 ±100 kg/m3 | |
28 mm |
OIML R111-Empfehlung | |
200 g | |
Zylindrisch | |
51.3 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zwiebel™ F1 Zylindrisches Kalibriergewicht aus Edelstahl > Gewicht: 200 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur