Learn More
Hirschmann™ Zylinder der Klasse B aus Polypropylen mit erhabenen blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor.
Marke:  Hirschmann™ 7500160
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13128029
  • 46.75 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Erhöhte Skala
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
12/Packung
Klasse B
15 mm
Rund
Blue
145 mm
DIN 12681, ISO 6706
Graduierter Zylinder, PP
Zum Mehrfachgebrauch
0,2 ml
Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Hexagonal
Graduierter Messzylinder
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hirschmann™ Zylinder der Klasse B aus Polypropylen mit erhabenen blauen Graduierungen > Fassungsvermögen (metrisch) 10 ml