Learn More
Monkeypox Virus A35 Antibody (0026), Alexa Fluor™ 405 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-18812AF405
Artikelnummer. 18590118
  • 630.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Monkeypox Virus A35 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A35 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Monkeypox Virus A35
Monoclonal
Alexa Fluor 405
Mouse
Protein A purified
RUO
Virus
Purified
Western Blot, ELISA
0026
50mM Sodium Borate
This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A35 and expressed from HEK293 cells.
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Name des Produkts
Monkeypox Virus A35 Antibody (0026), Alexa Fluor™ 405 , Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 405