Learn More
Fisherbrand™ Gewindefläschchen aus Klarglas, Klasse B, mit separat verpackten Verschlüssen
General-purpose vial
151.00 €
Spezifikation
Klassifikation B
Material (Auskleidung) Polyvinyl
Farbe Clear
Material Borosilikatglas
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Volumen (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Volumen (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
17882678
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
03-339-21J
28 mm 57 mm 16 mL 24-400
151.00 €
144 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
General-purpose vial
  • Made from Type I, Class B borosilicate glass
  • Black phenolic screw-top closure
  • GPI thread finish
Spezifikation
Spezifikation
B
Clear
Unsteril
Für allgemeine Anwendungen
Schraubverschluss (oben geschlossen)
Fläschchen
Polyvinyl
Borosilikatglas
Ja
Phenolharz
ASTM E438, USP Typ I