Learn More
Fisherbrand™ Gewindefläschchen aus Klarglas, Klasse B, mit separat verpackten Verschlüssen
General-purpose vial
Marke:  Fisherbrand™ 03-339-21J
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17882678
  • 151.00 € / 144 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Verschluss mit polyvinylbeschichteter Zellstoffeinlage (separat verpackt)
Beschreibung
Beschreibung
General-purpose vial
  • Made from Type I, Class B borosilicate glass
  • Black phenolic screw-top closure
  • GPI thread finish
Spezifikation
Spezifikation
B
Clear
Borosilikatglas
Ja
Für allgemeine Anwendungen
16 mL
Schraubverschluss (oben geschlossen)
ASTM E438, USP Typ I
24-400
Polyvinyl
28 mm
Unsteril
16 mL
4.32 dr.
Phenolharz
57 mm
Fläschchen