missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse B

Diese Zylinder gewährleisten ein präzises Messen und Gießen von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Hohe Messzylinder der Klasse B werden aus kalibriertem, klarem Borosilikatglas hergestellt.

Marke:  Fisherbrand™ DBG502

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11887491

  • 15.60 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Graduiert
  • Stabiler sechseckiger Fuß
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation

Spezifikation

ISO 4788
133 mm
Graduierte Messzylinder
15 mm
0.2 ml
± 0.2 ml
B
± 0,2 ml
Borosilikatglas
10 ml
Autoklavierbar
500 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse B > Kapazität: 10 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt