Learn More
Fisherbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse B
Diese Zylinder gewährleisten ein präzises Messen und Gießen von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Hohe Messzylinder der Klasse B werden aus kalibriertem, klarem Borosilikatglas hergestellt.
13.00 € - 126.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4788 |
---|---|
Class | B |
Typ | Graduierte Messzylinder |
Material | Borosilikatglas |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11847501
|
Fisherbrand™
DBG508 |
1000 ml | 10 ml |
79.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11887491
|
Fisherbrand™
DBG502 |
10 ml | 0.2 ml |
15.60 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11857501
|
Fisherbrand™
DBG509 |
2.000 ml | 20 ml |
126.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11897491
|
Fisherbrand™
DBG503 |
25 ml | 0.5 ml |
14.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11807501
|
Fisherbrand™
DBG504 |
50 ml | 1 ml |
16.64 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11837501
|
Fisherbrand™
DBG507 |
500 ml | 5 ml |
44.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11877491
|
Fisherbrand™
DBG501 |
5 ml | 0.1 ml |
13.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Graduiert
- Stabiler sechseckiger Fuß
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
ISO 4788 | |
Graduierte Messzylinder | |
Autoklavierbar |
B | |
Borosilikatglas | |
500 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse B