Learn More
Hirschmann™ Klasse AS, Typ 2 Pipetten mit braunen Graduierungen
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen
82.20 € - 104.40 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Kalibrierung | Volumenabgabe |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 835 |
Klasse | AS |
Material | Kalknatronglas |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Genauigkeit | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Genauigkeit | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10765964
|
Hirschmann™
1100329 |
0,5 ml | 0,01 ml | ±0,006 mL | ±0,006 mL |
104.40 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10521325
|
Hirschmann™
1100333 |
1 ml | 0,01 ml | ±0,007 ml | ±0,007 ml |
82.20 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10039832
|
Hirschmann™
1100335 |
1 ml | 0,1 ml | ±0,007 ml | ±0,007 ml |
83.80 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10465563
|
Hirschmann™
1100341 |
2 ml | 0,02 ml | ±0,01 ml | ±0,01 ml |
82.20 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10630594
|
Hirschmann™
1100354 |
5 ml | 0,1 ml | ±0,03 ml | ±0,03 ml |
90.60 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Hauptringgraduierung
- Graduiert bis zur Spitze, Null an der Spitze, Typ 2
- Mit Baumwollstopfenende ab Größe 5 ml und aufwärts
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
DIN EN ISO 835 | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
Dauerhafte braune Graduierungen mit silberner Diffusionsfarbe | |
Graduierte Pipette, Typ 2 |
Volumenabgabe | |
AS | |
Nicht steril | |
Bernsteinfarbig | |
12 Stück/Packung | |
Nein |