Learn More
Brand™ Messzylinder der Klasse B mit erhabener Skala, hohe Form
Hergestellt aus hochtransparentem Polymethypenten (PMP). Entspricht DIN 12681 und ISO 6706. BRAND™ Messzylinder der Klasse B mit geprägter Skala kann einer Exposition bis 80 °C standhalten, ohne dass die Fehlergrenzen dauerhaft überschritten werden. Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab. Der sechseckige Fuß sorgt für Stabilität und verhindert versehentliches Kippen. Der integrierte Ausguss reduziert Verschüttungen.
30.75 € - 71.75 €
Spezifikation
Klasse | Klasse B |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Max. Temperatur | 80 °C |
Form | Rund |
Base Type | Hexagonal |
Produktcode | Marke | dimCapacityMetric | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | dimCapacityMetric | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10231691
|
Brand™
35008 |
0.2 ml |
30.75 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12789625
|
Brand™
35028 |
1 ml |
38.05 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10281831
|
Brand™
35020 |
0,5 mL |
34.35 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10130091
|
Brand™
35048 |
2 ml |
37.25 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10518911
|
Brand™
35054 |
5 ml |
50.80 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12025312
|
Brand™
35062 |
10 ml |
71.75 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10623751
|
Brand™
35064 |
20 ml |
31.40 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Aus hochtransparentem Polypropylen.
- Klasse B
- Entspricht ISO 12681 und DIN 6706.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Exposition bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
- Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab.
- Der sechseckige Fuß sorgt für Stabilität und verhindert versehentliches Kippen.
- Der integrierte Ausguss reduziert Verschüttungen.
Spezifikation
Klasse B | |
80 °C | |
Hexagonal |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Graduierter Messzylinder |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.