Learn More
VITLAB™ PMP-Messzylinder mit hoher Form, Klasse A
Die Konstruktion aus kristallklarem PMP gewährleistet optimale Sichtbarkeit. VITLab™ Hohe Messzylinder aus PMP der Klasse A sind dank ihres Sechskantbodens mit Bodennoppen besonders standfest.
Marke: VITLAB™ 65104
Beschreibung
- Erhöhte Skalen- und Ringmarkierungen an den primären Skalenpunkten, kalibriertes ‘In’
- Lot-Zertifikat mit Chargennummer und unter Prüfbedingungen ermitteltem Ist-Sollwert
- Die daraus resultierenden Abweichungen vom Nennwert liegen deutlich unter den zulässigen Toleranzen der Klasse A nach DIN 12681 und ISO 6706
- DE-M marked
- Chargennummer und Herstellerjahr mit Laser eingraviert
- Thermische Beanspruchung bis 121 °C (Autoklavieren) führt nicht zu einer dauerhaften Überschreitung der Toleranzgrenzen
Spezifikation
500 ml | |
± 2,50 ml | |
A | |
58 mm | |
5 ml | |
± 2.5 ml | |
Hexagonal | |
Messzylinder |
PMP (Polymethylpenten) | |
DIN 12681 und ISO 6706 | |
Erhaben | |
Je 1 | |
Ja | |
Rund | |
360 mm |