Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, braune Graduierung
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse A, mit braungefärbter Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2210170
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Ausguss, braune Hauptringgraduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
A | |
± 0,25 ml | |
Glas | |
0.5 ml |
Braun | |
DIN EN ISO 4788 | |
170 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
25 ml | |
6,4 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, braune Graduierung > Fassungsvermögen: 25 ml; Höhe: 170 mm; braune Graduierungen; sechseckige Glasbuchse
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur