Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, Schellbach-Graduierung
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor.
Marke: Hirschmann™ 2220170
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Ausguss, Hauptringgraduierung
- Blaue Schellbachgraduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
A | |
± 0,25 ml | |
Glas | |
0.5 ml |
Blau | |
DIN EN ISO 4788 | |
170 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
25 ml | |
6,4 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, Schellbach-Graduierung > Fassungsvermögen: 25 ml; Höhe: 170 mm; blaue Graduierungen; Schellbachstreifen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur