Learn More
Erlab Sicherheitswerkbank Typ II mit doppelter Belüftung und integriertem Bio-Dekontaminationssystem
Solis Premium zeichnet sich durch sein elegantes Design, seine einzigartige Technologie und seine Funktionen
Marke: Erlab HOT19845
Beschreibung
- Ein hocheffizienter HEPA-H14-Filter entfernt Partikel aus der Umgebungsluft, bevor Luft in die Arbeitskammer geleitet wird: 99,999 % der >0,3 µm großen Partikel werden gefiltert.
- Die Extraktionsrate beträgt 38 % und die Rezirkulationsrate 62 %.
- Sehr starke vordere Luftbarriere.
- Elektrische und verschiebbare Verbundglas-Frontscheibe in einem 10°-Winkel gemäß der Norm EN12469.
- Das LED-Netzwerk liefert eine Beleuchtung, die von weich bis sehr hell eingestellt werden kann.
Spezifikation
Decontamination with H202 | |
Edelstahl | |
Biologische Sicherheitswerkbank | |
59 dB | |
800 W | |
>580 m3h | |
Schutz des Anwenders | |
Sprachsteuerung | |
USB-A, DOP | |
310 W |
Standard EN 12469-2000 | |
1895 mm | |
Solis Premium 1800 | |
2 | |
600 mm | |
Touchscreen | |
2225 mm | |
115 W | |
1506 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.