Learn More
Citronensäure-Monohydrat, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12075350
Citronensäure-Monohydrat, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12075350
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 12075350
Marke: Thermo Scientific Acros 385850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H8O7·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 210.15
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate uspMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid monohydrate
Schmelzpunkt 135.0°C to 152.0°C
Flammpunkt 174°C
Glührückstand 0.02% max
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Menge 1 kg
Merck Index 15,2325
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 676g/L (25°C). Other solubilities: 2.17g/100g ether - 0.007g/100g chloroform, 15.43g/100g amyl alcohol - 5.98g/100g amyl acetate, 5.28g/100g ethyl acetate - 197g/100g methanol, 62.8g/100g propanol
Formelmasse 210.15
Reinheit (%) 99+%
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.005% max
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number385850010,385850025,385852500
ChargennummerA0462421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog Number385850010,385850025,385852500
ChargennummerA0450691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number385850010,385850025,385852500
ChargennummerA0402823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number385850010,385850025,385852500
ChargennummerA0412546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number385850010,385850025,385852500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Citronensäure-Monohydrat, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >