Learn More
Tocris Bioscience™ CINPA 1
Potent CAR antagonist
166.30 € - 658.73 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl [5-[(diethylamino)acetyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-3-yl]carbamate
CAS 102636-74-8
Ziel Constitutive Androstane Receptor Antagonists
Summenformel C23H29N3O3
Formelmasse 395.49
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18701378
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
5605/10
10 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18732739
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
5605/50
50 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Potent CAR antagonist (IC50 = 70 nM). Exhibits >90-fold selectivity for CAR over pregnane X receptor (PXR). Also selective over a panel of other nuclear receptors including FXR, LXR, PPARγ and RXR.
Spezifikation
Spezifikation
Ethyl [5-[(diethylamino)acetyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-3-yl]carbamate
Constitutive Androstane Receptor Antagonists
395.49
102636-74-8
C23H29N3O3
>98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C