Learn More
Tocris Bioscience™ CINPA 1
Potent CAR antagonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 5605/10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18701378
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
CINPA 1 is a potent CAR antagonist (IC50 = 70 nM). Exhibits >90-fold selectivity for CAR over pregnane X receptor (PXR). Also selective over a panel of other nuclear receptors including FXR, LXR, PPARγ and RXR.
Spezifikation
Spezifikation
Ethyl [5-[(diethylamino)acetyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-3-yl]carbamate
10 mg
C23H29N3O3
>98%
102636-74-8
Constitutive Androstane Receptor Antagonists
395.49