Learn More
Tocris Bioscience™ CIM 0216
Selective TRPM3 agonist
269.97 € - 1075.57 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide |
---|---|
CAS | 1031496-06-6 |
Ziel | TRPM Agonists |
Summenformel | C21H21N3O2 |
Formelmasse | 347.41 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18771598
|
Tocris Bioscience™
5521/50 |
50 mg |
1075.57 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18743939
|
Tocris Bioscience™
5521/10 |
10 mg |
269.97 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Selective TRPM3 agonist. Exhibits selectivity for TRPM3 over TRPM1, TRPM2 and TRPM4-8. Stimulates insulin release from pancreatic islet cells in vitro. Evokes nocifensive behavior in mice.Spezifikation
3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide | |
TRPM Agonists | |
347.41 |
1031496-06-6 | |
C21H21N3O2 | |
>98% |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei 4 °C lagern