Learn More
Tocris Bioscience™ CIM 0216
Selective TRPM3 agonist
Marke: Tocris Bioscience™ 5521/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CIM 0216 is a selective TRPM3 agonist. Exhibits selectivity for TRPM3 over TRPM1, TRPM2 and TRPM4-8. Stimulates insulin release from pancreatic islet cells in vitro. Evokes nocifensive behavior in mice.Spezifikation
3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide | |
10 mg | |
C21H21N3O2 | |
>98% |
1031496-06-6 | |
TRPM Agonists | |
347.41 |