Learn More
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific
Die Chromplete Produktlinie von Thermo Scientific enthält Reagenzien für gängige Analysen und Trennungen mit der Konsistenz und Präzision, die Sie erwarten. Chromplete Isopropanol eignet sich für HPLC, GC, SFC, TLC, ACS und Spektrophotometrie.
117.00 € - 266.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15950721
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific
T001041000
1 L
141.00 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15960721
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
T001042500
2.5 L
266.00 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15970721
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
T001044000
4 L Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Chromplete Isopropanol erfüllt die analytischen Anforderungen von USP und eignet sich für den Einsatz in:
  • HPLC in Verbindung mit UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- und RI-Detektoren
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Pestizidanalyse durch GC oder HPLC
  • UV-Spektrophotometrie
  • Präparative Chromatographie
  • Überkritische Flüssig- und Dünnschichtchromatographie
  • Reaktionen/Analysen, die ACS-Konformität erfordern
  • Extraktions-/Konzentrationsanalysen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
67-63-0
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17824
CC(C)O
C3H8O
3776
Propan-2-ol
Spezifikation
2-Propanol
≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015
0.999
83°C
Flüssig
≤ 1.0 ppm
C3H8O
≤ 0.05 %
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Propan-2-ol
3776
60.1
HPLC-Gradient, GC, Pestizid, Spektralphotometrie, ACS
-90°C
67-63-0
≤ 5 APHA
Bernsteinfarbiges Glas
Chromplete
Minimum, GC-FID
1219
Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, Sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CC(C)O
60.1
CHEBI:17824
99.9%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Verursacht schwere Augenreizung, Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Schwere Augenschädigung/-reizung (category 2), Entzündbare Flüssigkeiten (category 2), Toxizität für bestimmtes Zielorgan - (Einmalige exposition) (category 3)
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage
missing translation for 'einecsNumber' : 200-661-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NT8050000
missing translation for 'storageNote' : Bei Raumtemperatur in versiegelten Behältern
Recommended Storage : Entzündbar bei Lagerung bei Raumtemperatur
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.