Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Booster ATTO594
RFP VHH konjugiert mit ATTO 594.
97.00 € - 335.00 €
Spezifikation
Clonality | Monoklonal |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC) |
Konjugat | ATTO594 |
Zielspezifität | mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2 |
Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei +4 °C lagern. 6 Monate lang stabil. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17363433
|
Proteintech
rba594-10 |
10 μl |
97.00 €
10 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17373433
|
Proteintech
rba594-100 |
100 μl |
335.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Anti-RFP VHH/ Nanobody konjugiert mit Fluorophor für IF, von mCherry und anderen rot fluoreszierenden Protein-Fusionsproteinen
Spezifikation
Monoklonal | |
ATTO594 | |
Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei +4 °C lagern. 6 Monate lang stabil. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. |
Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC) | |
mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2 |