Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Booster ATTO594
RFP VHH konjugiert mit ATTO 594.
Marke: Proteintech rba594-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anti-RFP VHH/ Nanobody konjugiert mit Fluorophor für IF, von mCherry und anderen rot fluoreszierenden Protein-Fusionsproteinen
Spezifikation
Monoklonal | |
Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC) | |
mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2 |
100 μl | |
ATTO594 | |
Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei +4 °C lagern. 6 Monate lang stabil. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. |