Learn More
Bochem™ Bürettenklemme mit Schaft, D=4-20 mm, verchromt
Marke: Bochem™ 5623
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aluminium verchromt. Schaft-φ 10mm, Schaftlänge 130mm.Spannweite: 4 - 20mm
Länge: 220mm
Spezifikation
130 mm | |
Schaft | |
10 mm |
Verchromt | |
Bürettenklammer |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Katalogseite
DateigrößeVersion: 384.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Bürettenklemme mit Schaft, D=4-20 mm, verchromt > Durchmesser:10mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur