Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SB Kartusche
Marke: Macherey-Nagel™ 731835
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Silika | |
Organische Säuren, Koffein, Saccharin | |
SB | |
60 Å | |
500 m2/g |
Adsorptionsgewicht: 460 mg | |
45 μm | |
Chromafix SB Kartusche | |
50/Packung |