Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol 12 mm- und 13 mm-Verschlüsse für Schraubgewindefläschchen
Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchenverschlüsse werden mit verschiedenen Einlagenmaterialien und Farben angeboten.
68.31 € - 197.53 €
Spezifikation
Produktlinie | Chromacol |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schraubgewindefläschchen |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10004012
|
Thermo Scientific™
13-SC-8RT1 |
197.53 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11533710
|
Thermo Scientific™
12-SCWG |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||||
11583700
|
Thermo Scientific™
12-SC(R) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchenverschlüsse werden in einer Auswahl unterschiedlicher Auskleidungsmaterialen und Farben angeboten.
Spezifikation
Chromacol | |
Schraubgewindefläschchen |