Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol 12 mm- und 13 mm-Verschlüsse für Schraubgewindefläschchen
Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchenverschlüsse werden mit verschiedenen Einlagenmaterialien und Farben angeboten.
Marke: Thermo Scientific™ 12-SCWG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28800kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchenverschlüsse werden in einer Auswahl unterschiedlicher Auskleidungsmaterialen und Farben angeboten.
Spezifikation
12 mm-Schraubverschluss | |
Polypropylen | |
Schraubgewindefläschchen |
Grün | |
Chromacol |