Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol 12 mm- und 13 mm-Verschlüsse für Schraubgewindefläschchen
Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchenverschlüsse werden mit einer Auswahl an Auskleidungsmaterialen und Farben angeboten.
Marke: Thermo Scientific™ 13-SC-8RT1
163.74 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchenverschlüsse werden mit einer Auswahl an Auskleidungsmaterialen und Farben angeboten.
Spezifikation
13mm Typ 8 Gummi/PTFE Liner ; schwarz | |
Schwarz | |
Chromacol |
Gummi/PTFE | |
Einlage aus Gummi, PTFE | |
Schraubgewindefläschchen |