Learn More
ChromaCare™ Spüllösung für LC-MS-Geräte, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-8481023 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Verpackung:
Braunglasflasche
Flasche aus Borosilikatglas
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15893187
Marke: Thermo Scientific T111101000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Die ChromaCare™ LC-MS Gerätespüllösung wurde entwickelt, um LC/MS-Geräte für die Inbetriebnahme vorzubereiten. Durch die Reduzierung von Hintergrundgeräuschen erleichtert diese Lösung die Installation des Geräts und die vorbeugende Wartung.
  • Entwickelt von Thermo Scientific zur Maximierung der Reinigung bei gleichzeitiger Erhaltung der Instrumentenintegrität in Vanquish™ und UltiMate™ UHPLC-Systemen mit QQQ MS
  • Besteht aus einer einzigartigen Mischung polarer protischer und aprotischer Lösungsmittel zur Entfernung einer Vielzahl von Kontaminanten
  • Besonders geeignet für neue LC/MS- und UHPLC/MS-Installationen zur schnellen Stabilisierung der Basislinie
  • Eine Mischung aus 25 % Acetonitril, 25 % Methanol, 25 % Wasser und 25 % 2-Propanol (IPA)
  • Erhältlich in 1 L-Borosilikatflaschen und 2.5 L-Braunglasflaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung LC-MS Instrument Flush Solution
Verpackung Flasche aus Borosilikatglas
CAS 75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Menge 1 l
Reinheit (%) 25% Acetonitrile, 25% Methanol, 25% Water, 25% 2-Propanol (IPA)
Güte LC-MS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ChromaCare LC/MS Instrument Flush Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile, Methanol, isopropanol