Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec SPE-Säule aus Polypropylen
Marke:  Macherey-Nagel™ 730405
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10052931
  • 281.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 17-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Silika
45 mL
5g
45 μm
SPE-Säule
Unpolar, hydrophob
500 m2/g
14%
SPE (Festphasenextraktion)
Festphasenextraktion
Chromabond C18 ec
Ja
60 μm