Learn More
Cole-Parmer™ Chilling Incubator; 1 cu ft, 230 VAC, 50/60 Hz
Temperaturbereich: 4 °C bis 70 °C
Marke: Cole-Parmer™ 39050-25
4441.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25042" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Peltier-basierte Elemente heizen und kühlen mit präziser Kontrolle selbst unter schwierigen Bedingungen — ideal für den forcierten Abbau von Antibiotika, Proteinkristallwachstum und Anwendungen, die eine Kontrolle der Umgebungstemperatur erfordern.
- Verwenden Sie den integrierten RS-232, um eine Verbindung zu einem 286er- oder besseren Computer herzustellen.
- Durch die durchsichtige Kunststofftür können Sie Ihre Proben beobachten, während die Kammerumgebung erhalten bleibt.
- Programmierbares Digital-Display
- Timer mit akustischem Alarm und automatischer Abschaltung bis zu 99 h 99 min
Spezifikation
1 ft.³ | |
4 | |
4 °C bis 70 °C | |
Digital | |
±0.5 °C | |
47 x 56.5 x 39.4 cm | |
230 V |
ABS-Kunststoff | |
Gezackt | |
Gekühlter Inkubator | |
Zwei verstellbare Einlegeböden aus elektropoliertem Stahl und ein 7 ft.-Kabel mit dreipoligem Stecker | |
25.4 x 35.6 x 30.5 cm | |
230 V AC, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Chilling Incubator; 1 cu ft, 230 VAC, 50/60 Hz > Außenabmessungen (L x B x H): 47 x 56.5 x 39.4 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur