Learn More
Hanna Instruments™ Ammonia test kit for fresh water test kit (25 tests average)
Enthält alle Reagenzien und Geräte, die für manuelle Wassertests erforderlich sind. Das chemische Testkit von Hanna Instruments™ enthält vorgefertigte, vorgemessene Reagenzien für schnelle, genaue Bestimmung mit hochauflösenden Messwerten auf der Grundlage anerkannter Titrationsmethoden.
Brand: Hanna Instruments™ HI3833
View more versions of this product
Description
Diese chemischen Testkits verwenden qualitativ hochwertige Reagenzien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden und zur Rückverfolgbarkeit deutlich mit Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder Packung/Flasche gekennzeichnet sind.
- Vollständige Einrichtung: Alle erforderlichen Materialien sind im Lieferumfang enthalten, z. B. Becher, Spritzen und vorgemessene Reagenzienflaschen und -pakete
- Hochauflösende Messwerte für schnelle, genaue Bestimmungen
- Verfügbare Ersatzreagenzien: Kein Kauf eines neuen Kits erforderlich, wenn die Reagenzien verbraucht sind
Specifications
Ascorbinsäure | |
Wasserproben | |
50 | |
0 bis 5 mg/l | |
Phosphat-Testkit |
Phosphatbestimmung | |
20-ml-Kunststoffbecher, Farbvergleichswürfel und 50 Pakete Phosphatreagenz | |
1 Kit | |
Titration |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.