Learn More
Fisherbrand™ Chemikalienbindevlieskissen
Ein Chemikalienbindevlieskissen mit grünem Polypropylen, das Chemikalien und gefährliche Flüssigkeiten absorbiert. Ideal zur Aufnahme von verschütteten und auslaufenden Flüssigkeiten in engen Räumen oder bei anhaltendem Tropfen.
Marke: Fisherbrand™ FBNHAZ99
310.65 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Füllung aus Polypropylen, grün
- Ideal für verschüttete und ausgelaufene Flüssigkeiten oder unter dauerhaften Tropfquellen
- Ideal für kleine oder schwer zugängliche Bereiche
Verschütten, Absorptionsmittel, Leckage, Saugmittel
Spezifikation
Hydrophil, ölanziehend | |
Chemikalien-absorbierendes Kissen | |
Meltblown, Spunbond | |
Für beständige Tropfquellen, enge Räume und große Verschüttungen. Flüssigkeiten auf Wasser-, Öl- oder Lösungsmittelbasis | |
230 x 230 mm | |
230 mm | |
4,5 kg |
Grün | |
42 L | |
Chemisches Absorptionsmittel | |
32/Packung | |
230 mm | |
230 mm |
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30