Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 71683 hydrochloride
Highly selective and potent non-peptide NPY Y5 receptor antagonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 2199/50
938.46 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18005412
  • 1180.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
CGP 71683 hydrochloride is an extremely selective, non-peptide NPY Y5 receptor antagonist. Displays > 1000-fold selectivity over Y1, Y2 and Y4 receptors; IC50 values are 1.4, 2765, 7187 and 5637 nM at cloned rat Y5, Y1, Y2 and Y4 receptors respectively. Potently inhibits NPY-induced food intake following i.p. administration in diabetic, free-feeding and fasted rats.
Spezifikation
Spezifikation
>99%
CGP 71683 hydrochloride
CGP 71683 hydrochloride
50 mg
512.07
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke