Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 71683 hydrochloride
Highly selective and potent non-peptide NPY Y5 receptor antagonist
304.00 € - 1180.00 €
Spezifikation
Reinheit | >99% |
---|---|
Produkttyp | CGP 71683 hydrochloride |
Molekulargewicht | 512.07 |
Hemmstoffe | CGP 71683 hydrochloride |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18005412
|
Tocris Bioscience™
2199/50 |
50 mg |
1180.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18757227
|
Tocris Bioscience™
2199/10 |
10 mg |
304.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Extremely selective, non-peptide NPY Y5 receptor antagonist. Displays > 1000-fold selectivity over Y1, Y2 and Y4 receptors; IC50 values are 1.4, 2765, 7187 and 5637 nM at cloned rat Y5, Y1, Y2 and Y4 receptors respectively. Potently inhibits NPY-induced food intake following i.p. administration in diabetic, free-feeding and fasted rats.Spezifikation
>99% | |
CGP 71683 hydrochloride | |
512.07 | |
CGP 71683 hydrochloride |
Nur für Forschungszwecke