Learn More
Hirschmann™ Ceramus™ Classic Fix
Ein universeller Flaschenaufsatzdispenser für die Handhabung von Flüssigkeiten.
399.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenaufsatzdispenser |
---|---|
Genauigkeit | 0,6 % |
Variationskoeffizient | 0,2 % |
Enthält | Schraubgewinde, 3 Gewindeadapter, 1 Ansaugschlauch, 1 Auswurfeinheit, 1 Anschlussschlüssel |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10015100
|
Hirschmann™
9311100 |
1 ml |
399.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10518482
|
Hirschmann™
9361100 |
50 ml |
610.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Universaldispenser als Flaschenaufsatz mit fester Volumenkonfiguration
- Konformitätszertifiziert
- Mit Keramikkolben
- Geeignet für Dampfsterilisation bis 121 °C
- Lieferung mit A 32 Schraubgewinde, 3 Gewindeadaptern (A 28, S 40, A 45), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Auswurfeinheit und 1 Anschlussschlüssel
- Mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat
Spezifikation
Flaschenaufsatzdispenser | |
0,6 % | |
0,2 % | |
Schraubgewinde, 3 Gewindeadapter, 1 Ansaugschlauch, 1 Auswurfeinheit, 1 Anschlussschlüssel |