Learn More
Hirschmann™ Ceramus™ Classic Fix
Ein universeller Flaschenaufsatzdispenser für die Handhabung von Flüssigkeiten.
Marke: Hirschmann™ 9311100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Universaldispenser als Flaschenaufsatz mit fester Volumenkonfiguration
- Konformitätszertifiziert
- Mit Keramikkolben
- Geeignet für Dampfsterilisation bis 121 °C
- Lieferung mit A 32 Schraubgewinde, 3 Gewindeadaptern (A 28, S 40, A 45), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Auswurfeinheit und 1 Anschlussschlüssel
- Mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat
Spezifikation
0,6 % | |
0,2 % | |
Schraubgewinde, 3 Gewindeadapter, 1 Ansaugschlauch, 1 Auswurfeinheit, 1 Anschlussschlüssel |
Flaschenaufsatzdispenser | |
1 ml |