Learn More
Hirschmann™ Ceramus Classic Dosiergeräte
Zur Gewährleistung einheitlicher Genauigkeit und einheitlicher Dosiervolumen mit wiederholbaren Ergebnissen unabhängig vom Anwender. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Classic Dosiergeräte haben sich dank ihrer außergewöhnlich hochwertigen Werkstoffe, ihrer einfachen Handhabung sowie ihrer anwenderfreundlichen Konstruktion für manuelle Dosieranwendungen bewährt, da sie die Routineaufgaben im Labor deutlich vereinfachen.
374.00 € - 651.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
---|---|
Material | Aluminiumoxid-Keramikkolben, Duran Glaszylinder |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
Präzision | 0.006 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10729521
|
Hirschmann™
9310000 |
0.2 bis 1 ml |
374.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10797021
|
Hirschmann™
9330000 |
1 bis 5 ml |
421.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10549871
|
Hirschmann™
9320000 |
0,4 bis 2 ml |
374.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10222611
|
Hirschmann™
9360000 |
10 bis 60 ml |
651.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10110241
|
Hirschmann™
9340000 |
2 bis 10 ml |
505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10038720
|
Hirschmann™
9350000 |
5 bis 30 ml |
550.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für feststehende oder variable Volumen von 0.2 bis 60 ml
- Komplette Einheit kann zusammengebaut bei 121 °C dampfsterilisiert werden
- Gewindeanschluss für Saugschlauch
- Kolben aus hochreiner Aluminiumoxidkeramik
- Digitale Konfigurationseinstellung des Volumens, dauerhaft kalibriert
- Optimale chemische und thermale Beständigkeit aller mediumfördernder Teile
- Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
Aluminiumoxid-Keramikkolben, Duran Glaszylinder | |
Flasche | |
0.006 |